Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
Artikelnummer. 16053820
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16053820
Marke: enQuireBio™ QP6511ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008986.2
Gen-ID (Entrez) 11128
Name DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol POLR3A
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz FPEKVNKANI NFLRKLVQNG PEVHPGANFI QQRHTQMKRF LKYGNREKMA QELKYGDIVE RHLIDGDVVL FNRQPSLHKL SIMAHLARVK PHRTFRFNEC VCTPYNADFD GDEMNLHLPQ TEEAKAEALV LMGTKANLVT PRNGEPLIAA IQDFLTGAYL LTLKDTFFDR AKACQIIASI LVGKDEKIKV RLPPPTILKP VTLWTGKQIF SVILRPSDDN PVRANLRTKG KQYCGKGEDL C
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.