Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin B Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5479
Name Cyclophilin B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol PPIB
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15944278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10570-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10570-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10570-1MG
1 mg
2605.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5479
Research Use Only
PPIB
Recombinant Protein
E. coli
MLLPGPSAAD EKKKGPKVTV KVYFDLRIGD EDVGRVIFGL FGKTVPKTVD NFVALATGEKGFGYKNSKFH RVIKDFMIQG GDFTRGDGTG GKSIYGERFP DENFKLKHYG PGWVSMANAGKDTNGSQFFI TTVKTAWLDG KHVVFGKVLE GMEVVRKVES TKTDSRDKPL KDVIIADCGK IEVEKPFAIA KE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Cyclophilin B Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 220 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin.
Human
Untagged
1 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl 8.0, 20mM NaCl, 0.5mM DTT and 10% glycerol.