Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP1020-5 ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983068
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002407.1
CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Research Use Only
CXCL9
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
4283
5 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
TPVVRKGRCS CISTNQGTIH LQSLKDLKQF APSPSCEKIE IIATLKNGVQ TCLNPDSADV KELIKKWEKQ VSQKKKQKNG KKHQKKKVLK VRKSQRSRQK KTT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.