Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL1 / GRO-alpha Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP1008-500 ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972828
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001502.1
CXCL1 / GRO-alpha Protein
Research Use Only
CXCL1
Recombinant Protein
E. coli
ASVATELRCQ CLQTLQGIHP KNIQSVNVKS PGPHCAQTEV IATLKNGRKA CLNPASPIVK KIIEKMLNSD KSN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
2919
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Bioactivity confirmed by human neutrophil chemotaxis assay (significanty different from control at Human CXCL1 / GRO-alpha concentrations greater than 10 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA