Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTF1 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 1489 |
Name | CTF1 Protein |
Menge | 10 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | CTF1 |
Biologische Aktivität | The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0M 106 IU/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Spezies | E. coli |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human CTF1 Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur