Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNDP1 Protein
A cDNA sequence encoding the CNDP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 84735
Name CNDP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol CNDP1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10557-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10557-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10557-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
84735
Research Use Only
CNDP1
Recombinant Protein
Baculovirus
SPSPPPALLE KVFQYIDLHQ DEFVQTLKEW VAIESDSVQP VPRFRQELFR MMAVAADTLQ RLGARVASVD MGPQQLPDGQ SLPIPPVILA ELGSDPTKGT VCFYGHLDVQ PADRGDGWLT DPYVLTEVDG KLYGRGATDN KGPVLAWINA VSAFRALEQD LPVNIKFIIE GMEEAGSVAL EELVEKEKDR FFSGVDYIVI SDNLWISQRK PAITYGTRGN SYFMVEVKCR DQDFHSGTFG GILHEPMADL VALLGSLVDS SGHILVPGIY DEVVPLTEEE INTYKAIHLD LEEYRNSSRV EKFLFDTKEE ILMHLWRYPS LSIHGIEGAF DEPGTKTVIP GRVIGKFSIR LVPHMNVSAV EKQVTRHLED VFSKRNSSNK MVVSMTLGLH PWIANIDDTQ YLAAKRAIRT VFGTEPDMIR DGSTIPIAKM FQEIVHKSVV LIPLGAVDDG EHSQNEKINR WNYIEGTKLF AAFFLEMAQL HLEHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
CNDP1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is >3,000 pmol/min/ug, and as measured by the hydrolysis of carnosine per minute at pH6.8 at 25C.
Human
His
CNDP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.