Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CKMBITII Protein
A cDNA sequence encoding the CKMBITII was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name CKMBITII Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität The enzyme activity measured by kinetic assay at 340nm was 883 IU/mg at 37 degrees Celsius, corresponding to a Specific Activity of 1,133ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964228
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10554-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984228
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10554-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974228
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10554-1MG
1 mg
1735.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CKMBITII Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
P. pastoris
Each mg of protein contains 20mM Tris-HCl, pH 6.8, 1mM EDTA and 1mM DTT, 50% (v/v) glycerol.
Research Use Only
The enzyme activity measured by kinetic assay at 340nm was 883 IU/mg at 37 degrees Celsius, corresponding to a Specific Activity of 1,133ng/ml.
Human
Untagged