missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CD8 alpha/beta Heterodimer Protein

Artikelnummer. 18767027
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18767027

Marke: R&D Systems™ 9358CD050

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human CD8 alpha/beta Heterodimer Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human CD8 alpha/beta Heterodimer Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Bestellinformation

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P01732 (CD8 alpha), P10966 (CD8 beta)
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
Gen-ID (Entrez) 925
Molekulargewicht 26 kDa
Menge 50 μg
Quelle Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human CD8 protein, (N-terminus) Human CD8 alpha (Ser22-Asp182) Accession &Num; P01732 Acidic Tail HHHHHH Human CD8 beta (Asn19-Pro170) Accession &Num; P10966 Basic Tail FLAG (DYKDDDDK) (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Kennzeichnung RUO
Strukturform Disulfide-linked heterodimer
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Biologische Aktivität 0.8 to 4μg/mL
Produkttyp Recombinant protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt