Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL5/Met-RANTES Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human CCL5/Met-RANTES Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL5/Met-RANTES Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 6352 |
| Molekulargewicht | 7.8 kDa |
| Name | CCL5/RANTES |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived human CCL5/RANTES protein Ser24-Ser91,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |