missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human CCL5/Met-RANTES Protein

Artikelnummer. 18166990
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18166990

Marke: R&D Systems™ 335RM025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human CCL5/Met-RANTES Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL5/Met-RANTES Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 6352
Molekulargewicht 7.8 kDa
Name CCL5/RANTES
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived human CCL5/RANTES protein Ser24-Ser91,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt