Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL26 / Eotaxin 3 Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL26 / Eotaxin 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10241-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983198
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_006063.1
CCL26 / Eotaxin 3 Protein
Research Use Only
CCL26
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human CCR3 transfected HEK293 cells is in a concentration range of 0.5- 2.0 ug/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
10344
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
TRGSDISKTC CFQYSHKPLP WTWVRSYEFT SNSCSQRAVI FTTKRGKKVC THPRKKWVQK YISLLKTPKQ L
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.