Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL21 / 6Ckine Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL21 / 6Ckine, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10236-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983178
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002980.1
CCL21 / 6Ckine Protein
Research Use Only
CCL21
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
6366
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SDGGAQDCCL KYSQRKIPAK VVRSYRKQEP SLGCSIPAIL FLPRKRSQAE LCADPKELWV QQLMQHLDKT PSPQKPAQGC RKDRGASKTG KKGKGSKGCK RTERSQTPKG P
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.