Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL17 / TARC / SCYA17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10203-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903088
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002978.1
CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
Research Use Only
CCL17
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
6361
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ARGTNVGREC CLEYFKGAIP LRKLKTWYQT SEDCSRDAIV FVTVQGRAIC SDPNNKRVKN AVKYLQSLER S
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.