missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human C-X-C motif chemokine 6 Protein

A DNA sequence encoding the Human C-X-C motif chemokine 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 2310.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002984.1
Gen-ID (Entrez) 6372
Name C-X-C motif chemokine 6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993098
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10211-EC-5UG
5 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15973098
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10211-EC-20UG
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15963098
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10211-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15983098
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10211-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_002984.1
C-X-C motif chemokine 6 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
VLTELRCTCL RVTLRVNPKT IGKLQVFPAG PQCSKVEVVA SLKNGKQVCL DPEAPFLKKV IQKILDSGNK KN
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
6372
Research Use Only
CXCL6
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 10-50 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications