Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human c-MPL / CD110 / TPOR Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Specifications
Specifications
| Zugriffsnummer | NP_005364.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 4352 |
| Name | c-MPL / CD110 / TPOR Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | MPL |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Show More |