Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRISC complex subunit Abro1 Protein
Artikelnummer. 16049480
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16049480
Marke: enQuireBio™ QP7572ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BRISC complex subunit Abro1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115558.3
Gen-ID (Entrez) 23172
Name BRISC complex subunit Abro1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol FAM175B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAASISGYTF SAVCFHSANS NADHEGFLLG EVRQEETFSI SDSQISNTEF LQVIEIHNHQ PCSKLFSFYD YASKVNEESL DRILKDRRKK VIGWYRFRRN TQQQMSYREQ VLHKQLTRIL GVPDLVFLLF SFISTANNST HALEYVLFRP NRRYNQRISL AIPNLGNTSQ QEYKVSSVPN TSQSYAKVIK EHGTDFFDKD GVMKDIRAIY QVYNALQEKV QAVCADVEKS ERVVESCQAE VNKLRRQITQ RKNEKEQERR LQQAVLSRQM PSESLDPAFS PRMPSSGFAA EGRSTLGDAE ASDPPPPYSD FHPNNQESTL SHSRMERSVF MPRPQAVGSS NYASTSAGLK YPGSGADLPP PQRAAGDSGE DSDDSDYENL IDPTEPSNSE YSHSKDSRPM AHPDEDPRNT QTSQI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.