Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP10 Protein
A cDNA sequence encoding the BMP10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
119.00 CHF - 700.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 27302
Name BMP10 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol BMP10
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974168
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10536-1UG
1 μg
119.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984168
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10536-5UG
5 μg
432.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964168
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10536-10UG
10 μg
700.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
27302
Research Use Only
BMP10
Recombinant Protein
Human (HEK293)
NAKGNYCKRT PLYIDFKEIG WDSWIIAPPG YEAYECRGVC NYPLAEHLTP TKHAIIQALVHLKNSQKASK ACCVPTKLEP ISILYLDKGV VTYKFKYEGM AVSECGCR
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE and HPLC analysis.
BMP10 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The specific activity was determined by its ability to induce alkaline phosphatase production in the ATDC-5 cell line and is typically 4.0-6.0 ng/ml ED50.
Human
Untagged
The BMP10 protein was lyophilized from 10mM Sodium Citrate, pH 2.7 and 75mM NaCl .