missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP-2 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 5645.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001191.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 650 |
Name | BMP-2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15995979
|
enQuireBio™
QP5363-2UG |
2 μg |
107.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975979
|
enQuireBio™
QP5363-10UG |
10 μg |
251.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965979
|
enQuireBio™
QP5363-100UG |
100 μg |
795.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15905989
|
enQuireBio™
QP5363-500UG |
500 μg |
3450.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15985979
|
enQuireBio™
QP5363-1MG |
1 mg |
5645.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001191.1 | |
BMP-2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
E. coli synthesized BMP-2Shows bioactivity at a concentration of 250 ng/mL in the Alkaline phosphatase activity induced in ATDC-5 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^3 units/mg. The more potent HEK293 derived BMP2 has a specific activity of less than 40 ng/ml in ATDC-5 cell induced alk phos activity. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a sterile filtered (0.22 um) 2x PBS solution. |
650 | |
Research Use Only | |
BMP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQAKHKQRKR LKSSCKRHPL YVDFSDVGWN DWIVAPPGYH AFYCHGECPF PLADHLNSTN HAIVQTLVNS VNSKIPKACC VPTELSAISM LYLDENEKVV LKNYQDMVVE GCGCR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |