missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human BMP-2 GMP Protein, CF

Artikelnummer. 30022007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30022007 50 μg 50 Mikrogramm
30021985 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30022007 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 355GMP050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Binnerts, M.E. et al. (2004) Biochem. Biophys. Res. Commun. 315(2):272. The ED50 for this effect is 40-200 ng/mL. The specific activity of recombinant human BMP-2 is >5.0 x 105 units/mg, which is calibrated against the human BMP-2 WHO Standard (NIBSC code: 93/574).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P12643.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Glycine, Sucrose, Tween™ 80 and Glutamic Acid.
Gen-ID (Entrez) 650
Molekulargewicht Observed: 15-16, kDa, reducing conditions, Observed: 13 kDa (monomer)
Menge 50 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human BMP-2 protein Gln283-Arg396 Manufactured and tested under current Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines.
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. A minimum of 12 months when stored at ≤ -20°C as supplied. Refer to lot specific COA for the Use by Date. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution.
Regulatorischer Status GMP
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias BDA2, BMP2, BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2, SSFSC
Gensymbol BMP2
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in 4 mM HCl.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE with silver staining, under reducing conditions
Protein BMP-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.