Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human bFGF / FGF2 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 1280.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001997.5 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2247 |
Name | bFGF / FGF2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935809
|
enQuireBio™
QP5269-10UG |
10 μg |
107.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965809
|
enQuireBio™
QP5269-50UG |
50 μg |
251.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15925809
|
enQuireBio™
QP5269-100UG |
100 μg |
360.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955809
|
enQuireBio™
QP5269-500UG |
500 μg |
735.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945809
|
enQuireBio™
QP5269-1MG |
1 mg |
1280.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001997.5 | |
bFGF / FGF2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 75 mM sodium chloride, pH 7.5 |
2247 | |
Research Use Only | |
FGF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGSITTLP ALPEDGGSGA FPPGHFKDPK RLYCKNGGFF LRIHPDGRVD GVREKSDPHI KLQLQAEERG VVSIKGVCAN RYLAMKEDGR LLASKCVTDE CFFFERLESN NYNTYRSRKY TSWYVALKRT GQYKLGSKTG PGQKAILFLP MSAKS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |