Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-defensin 104 Protein
A DNA sequence encoding the Human Beta-defensin 104, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10432-ec-5ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983838
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001035792.1
Beta-defensin 104 Protein
Research Use Only
DEFB104A
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 0.1-100.0 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 130 mM NaCl, lyophilized
107984148
5 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
EFELDRICGY GTARCRKKCR SQEYRIGRCP NTYACCLRKW DESLLNRTKP
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.