missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-defensin 104 Protein
A DNA sequence encoding the Human Beta-defensin 104, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2310.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001035792.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 107984148 |
Name | Beta-defensin 104 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983838
|
enQuireBio™
QP10432-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963838
|
enQuireBio™
QP10432-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15953838
|
enQuireBio™
QP10432-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973838
|
enQuireBio™
QP10432-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001035792.1 | |
Beta-defensin 104 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EFELDRICGY GTARCRKKCR SQEYRIGRCP NTYACCLRKW DESLLNRTKP | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
107984148 | |
Research Use Only | |
DEFB104A | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 0.1-100.0 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 130 mM NaCl, lyophilized |