Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDNF Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 7090.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001137277.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 627 |
Name | BDNF Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15955729
|
enQuireBio™
QP5220-2UG |
2 μg |
107.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15935729
|
enQuireBio™
QP5220-10UG |
10 μg |
251.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15925729
|
enQuireBio™
QP5220-100UG |
100 μg |
940.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965729
|
enQuireBio™
QP5220-500UG |
500 μg |
4315.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945729
|
enQuireBio™
QP5220-1MG |
1 mg |
7090.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Specifications
NP_001137277.1 | |
BDNF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
To pass QC, Human BDNF must induce C6 cell proliferation significantly at concentrations less than 2 ug/ml, or activity of at least 5.0 x 10^2 units/mg (typical ED50 is less than 1 ug/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
627 | |
Research Use Only | |
BDNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHSDPARRGE LSVCDSISEW VTAADKKTAV DMSGGTVTVL EKVPVSKGQL KQYFYETKCN PMGYTKEGCR GIDKRHWNSQ CRTTQSYVRA LTMDSKKRIG WRFIRIDTSC VCTLTIKRGR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |