Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (1-206 a. a. ) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (1-206 a. a. ) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10490-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15964018
  • 555.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Bcl 2 (1-206 a. a. ) Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4, 0.2microm filter sterilised.
100 μg
Untested
Tick-borne encephalitis virus
His
>90% as determined by SDS-PAGE.