Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B3GAT3 Protein
A cDNA sequence encoding the B3GAT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name B3GAT3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15966208
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11118-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956208
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11118-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946208
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11118-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
B3GAT3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
B3GAT3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQPCDCLP PLRAAAEQLR QKDLRISQLQ AELRRPPPAP AQPPEPEALP TIYVVTPTYA RLVQKAELVR LSQTLSLVPR LHWLLVEDAE GPTPLVSGLL AASGLLFTHL VVLTPKAQRL REGEPGWVHP RGVEQRNKAL DWLRGRGGAV GGEKDPPPPG TQGVVYFADD DNTYSRELFE EMRWTRGVSV WPVGLVGGLR FEGPQVQDGR VVGFHTAWEP SRPFPVDMAG FAVALPLLLD KPNAQFDSTA PRGHLESSLL SHLVDPKDLE PRAANCTRVL VWHTRTEKPK MKQEEQLQRQ GRGSDPAIEV
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.