Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B2M Protein
A cDNA sequence encoding the B2M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1965.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 567 |
---|---|
Name | B2M Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | B2M |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15966198
|
enQuireBio™
QP11117-10UG |
10 μg |
131.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996198
|
enQuireBio™
QP11117-50UG |
50 μg |
203.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986198
|
enQuireBio™
QP11117-200UG |
200 μg |
131.00 CHF
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976198
|
enQuireBio™
QP11117-1MG |
1 mg |
227.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956198
|
enQuireBio™
QP11117-10MG |
10 mg |
1965.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
567 | |
Research Use Only | |
B2M | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3. |
B2M Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MSRSVALAVL ALLSLSGLEA IQRTPKIQVY SRHPAENGKS NFLNCYVSGF HPSDIEVDLL KNGERIEKVE HSDLSFSKDW SFYLLYYTEF TPTEKDEYAC RVNHVTLSQP KIVKWDRDM | |
Greater than 98.0%. |