Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AUH Protein
A cDNA sequence encoding the AUH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 549
Name AUH Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol AUH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15966178
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11111-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956178
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11111-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946178
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11111-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
549
Research Use Only
AUH
Human
His
The AUH solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
AUH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSEMKTEDE LRVRHLEEEN RGIVVLGINR AYGKNSLSKN LIKMLSKAVD ALKSDKKVRT IIIRSEVPGI FCAGADLKER AKMSSSEVGP FVSKIRAVIN DIANLPVPTI AAIDGLALGG GLELALACDI RVAASSAKMG LVETKLAIIP GGGGTQRLPR AIGMSLAKEL IFSARVLDGK EAKAVGLISH VLEQNQEGDA AYRKALDLAR EFLPQGPVAM RVAKLAINQG MEVDLVTGLA IEEACYAQTI PTKDRLEGLL AFKEKRPPRY KGE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.