Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP1B2 Protein
A cDNA sequence encoding the ATP1B2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | ATP1B2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15956158
|
enQuireBio™
QP11105-HIS-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966158
|
enQuireBio™
QP11105-HIS-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15936158
|
enQuireBio™
QP11105-HIS-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946158
|
enQuireBio™
QP11105-HIS-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976158
|
enQuireBio™
QP11105-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ATP1B2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ATP1B2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDHTPKYQ DRLATPGLMI RPKTENLDVI VNVSDTESWD QHVQKLNKFL EPYNDSIQAQ KNDVCRPGRY YEQPDNGVLN YPKRACQFNR TQLGNCSGIG DSTHYGYSTG QPCVFIKMNR VINFYAGANQ SMNVTCAGKR DEDAENLGNF VMFPANGNID LMYFPYYGKK FHVNYTQPLV AVKFLNVTPN VEVNVECRIN AANIATDDER DKFAGRVAFK LRINKT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |