Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATG4B Protein
A cDNA sequence encoding the ATG4B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name ATG4B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15976138
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11100-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15966138
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11100-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956138
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11100-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ATG4B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ATG4B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MDAATLTYDT LRFAEFEDFP ETSEPVWILG RKYSIFTEKD EILSDVASRL WFTYRKNFPA IGGTGPTSDT GWGCMLRCGQ MIFAQALVCR HLGRDWRWTQ RKRQPDSYFS VLNAFIDRKD SYYSIHQIAQ MGVGEGKSIG QWYGPNTVAQ VLKKLAVFDT WSSLAVHIAM DNTVVMEEIR RLCRTSVPCA GATAFPADSD RHCNGFPAGA EVTNRPSPWR PLVLLIPLRL GLTDINEAYV ETLKHCFMMP QSLGVIGGKP NSAHYFIGYV GEELIYLDPH TTQPAVEPTD GCFIPDESFH CQHPPCRMSI AELDPSIAVG FFCKTEDDFN DWCQQVKKLS LLGGALPMFE LVEQQPSHLA CPDVLNLSLD SSDVERLERF FDSEDEDFEI LSLLEHHHHH H
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.