Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASRGL1 Protein
A cDNA sequence encoding the ASRGL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 80150
Name ASRGL1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ASRGL1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15966118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11093-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11093-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11093-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
80150
Research Use Only
ASRGL1
Human
His
ASRGL1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffer saline, (pH 7.4) ,10% glycerol and 1mM DTT.
ASRGL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNPIVVV HGGGAGPISK DRKERVHQGM VRAATVGYGI LREGGSAVDA VEGAVVALED DPEFNAGCGS VLNTNGEVEM DASIMDGKDL SAGAVSAVQC IANPIKLARL VMEKTPHCFL TDQGAAQFAA AMGVPEIPGE KLVTERNKKR LEKEKHEKGA QKTDCQKNLG TVGAVALDCK GNVAYATSTG GIVNKMVGRV GDSPCLGAGG YADNDIGAVS TTGHGESILK VNLARLTLFH IEQGKTVEEA ADLSLGYMKS RVKGLGGLIV VSKTGDWVAK WTSTSMPWAA AKDGKLHFGI DPDDTTITDL P
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.