Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASPHD1 Protein
A cDNA sequence encoding the ASPHD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name ASPHD1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15976108
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11090-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15966108
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11090-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956108
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11090-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ASPHD1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ASPHD1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSYRLGSQD MQALGAGSRA GGVRGGPVGC SEAGGPSPGG PGDPGEGPRT EGLVSRRLRA YARRYSWAGM GRVRRAAQGG PGPGRGPGVL GIQRPGLLFL PDLPSAPFVP RDAQRHDVEL LESSFPAILR DFGAVSWDFS GTTPPPRGWS PPLAPGCYQL LLYQAGRCQP SNCRRCPGAY RALRGLRSFM SANTFGNAGF SVLLPGARLE GRCGPTNARV RCHLGLKIPP GCELVVGGEP QCWAEGHCLL VDDSFLHTVA HNGSPEDGPR VVFIVDLWHP NVAGAERQAL DFVFAPDP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.