Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASMT Protein
A cDNA sequence encoding the ASMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name ASMT Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15986098
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11087-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15976098
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11087-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15966098
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11087-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ASMT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ASMT solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) , 1M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSEDQAYR LLNDYANGFM VSQVLFAACE LGVFDLLAEA PGPLDVAAVA AGVRASAHGT ELLLDICVSL KLLKVETRGG KAFYRNTELS SDYLTTVSPT SQCSMLKYMG RTSYRCWGHL ADAVREGRNQ YLETFGVPAE ELFTAIYRSE GERLQFMQAL QEVWSVNGRS VLTAFDLSVF PLMCDLGGDF FKDPLPEADL YILARVLHDW ADGKCSHLLE RIYHTCKPGG GILVIESLLD EDRRGPLLTQ LYSLNMLVQT EGQERTPTHY HMLLSSAGFR DFQFKKTGAI YDAILARK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.