missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin / ARTN Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 4050.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001129687.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 9048 |
Name | Artemin / ARTN Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15975919
|
enQuireBio™
QP5330-5UG |
5 μg |
107.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955919
|
enQuireBio™
QP5330-20UG |
20 μg |
251.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15935919
|
enQuireBio™
QP5330-100UG |
100 μg |
625.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965919
|
enQuireBio™
QP5330-500UG |
500 μg |
2485.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945919
|
enQuireBio™
QP5330-1MG |
1 mg |
4050.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001129687.1 | |
Artemin / ARTN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
9048 | |
Research Use Only | |
Artn | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium citrate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5 |