Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL15 Protein
A cDNA sequence encoding the ARL15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name ARL15 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15976048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11070-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15966048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11070-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11070-1MG
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ARL15 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ARL15 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDLRITEAF LYMDYLCFRA LCCKGPPPAR PEYDLVCIGL TGSGKTSLLS KLCSESPDNV VSTTGFSIKA VPFQNAILNV KELGGADNIR KYWSRYYQGS QGVIFVLDSA SSEDDLEAAR NELHSALQHP QLCTLPFLIL ANHQDKPAAR SVQEIKKYFE LEPLARGKRW ILQPCSLDDM DALKDSFSQL INLLEEKDHE AVRM
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.