Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP1 341 a. a. Protein
A cDNA sequence encoding the ARFIP1 341 a. a. was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 27236
Name ARFIP1 341 a. a. Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ARFIP1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15966028
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11063-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946028
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11063-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956028
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11063-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
27236
Research Use Only
ARFIP1
Human
His
ARFIP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.
ARFIP1 341 a. a. Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQESPK NSAAEIPVTS NGEVDDSREH SFNRDLKHSL PSGLGLSETQ ITSHGFDNTK EGVIEAGAFQ GGQRTQTKSG PVILADEIKN PAMEKLELVR KWSLNTYKCT RQIISEKLGR GSRTVDLELE AQIDILRDNK KKYENILKLA QTLSTQLFQM VHTQRQLGDA FADLSLKSLE LHEEFGYNAD TQKLLAKNGE TLLGAINFFI ASVNTLVNKT IEDTLMTVKQ YESARIEYDA YRTDLEELNL GPRDANTLPK IEQSQHLFQA HKEKYDKMRN DVSVKLKFLE ENKVKVLHNQ LVLFHNAIAA YFAGNQKQLE QTLKQFHIKL KTPGVDAPSW LEEQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.