Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARC Protein
A cDNA sequence encoding the ARC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | ARC Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15956018
|
enQuireBio™
QP11060-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976018
|
enQuireBio™
QP11060-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966018
|
enQuireBio™
QP11060-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ARC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ARC protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MELDHRTSGG LHAYPGPRGG QVAKPNVILQ IGKCRAEMLE HVRRTHRHLL AEVSKQVERE LKGLHRSVGK LESNLDGYVP TSDSQRWKKS IKACLCRCQE TIANLERWVK REMHVWREVF YRLERWADRL ESTGGKYPVG SESARHTVSV GVGGPESYCH EADGYDYTVS PYAITPPPAA GELPGQEPAE AQQYQPWVPG EDGQPSPGVD TQIFEDPREF LSHLEEYLRQ VGGSEEYWLS QIQNHMNGPA KKWWEFKQGS VKNWVEFKKE FLQYSEGTLS REAIQRELDL PQKQGEPLDQ FLWRKRDLYQ TLYVDADEEE IIQYVVGTLQ PKLKRFLRHP LPKTLEQLIQ RGMEVQDDLE QAAEPAGPHL PVEDEAETLT PAPNSESVAS DRTQPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |