Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOH Protein
A cDNA sequence encoding the APOH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00 CHF - 4775.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 350
Name APOH Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol APOH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15945998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11054-100UG
100 μg
203.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11054-1MG
1 mg
1095.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965998
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11054-5MG
5 mg
4775.00 CHF
5 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
350
Research Use Only
APOH
Human
Untagged
APOH is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.2, 200mM NaCl and 20% glycerol.
APOH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human
MISPVLILFS SFLCHVAIAG RTCPKPDDLP FSTVVPLKTF YEPGEEITYS CKPGYVSRGG MRKFICPLTG LWPINTLKCT PRVCPFAGIL ENGAVRYTTF EYPNTISFSC NTGFYLNGAD SAKCTEEGKW SPELPVCAPI ICPPPSIPTF ATLRVYKPSA GNNSLYRDTA VFECLPQHAM FGNDTITCTT HGNWTKLPEC REVKCPFPSR PDNGFVNYPA KPTLYYKDKA TFGCHDGYSL DGPEEIECTK LGNWSAMPSC KASCKVPVKK ATVVYQGERV KIQEKFKNGM LHGDKVSFFC KNKEKKCSYT EDAQCIDGTI EVPKCFKEHS SLAFWKTDAS DVKPC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.