Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOE3 Protein
A cDNA sequence encoding the APOE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
179.00 CHF - 545.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 348 |
---|---|
Name | APOE3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | APOE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15944128
|
enQuireBio™
QP10522-100UG |
100 μg |
179.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964128
|
enQuireBio™
QP10522-500UG |
500 μg |
384.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954128
|
enQuireBio™
QP10522-1MG |
1 mg |
545.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
348 | |
Research Use Only | |
APOE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHHHHHHKVE QAVETEPEPE LRQQTEWQSG QRWELALGRF WDYLRWVQTL SEQVQEELLS SQVTQELRAL MDETMKELKA YKSELEEQLT PVAEETRARL SKELQAAQAR LGADMEDVCG RLVQYRGEVQ AMLGQSTEEL RVRLASHLRK LRKRLLRDAD DLQKRLAVYQ AGAREGAERG LSAIRERLGP LVEQGRVRAA TVGSLAGQPL QERAQAWGER LRARMEEMGS RTRDRLDEVK EQVAEVRAKL EEQAQQIRLQ AEAFQARLKS WFEPLVEDMQ RQWAGLVEKV QAAVGTSAAP VPSDNH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
APOE3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Immobilized rHuApoE3 binds to rMuVLDLR with EC50 less than 0.4microg/ml. | |
Human | |
His | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS. |