Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOBEC4 Protein
A cDNA sequence encoding the APOBEC4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name APOBEC4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985978
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11048-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975978
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11048-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965978
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11048-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
APOBEC4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
APOBEC4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPIYEE YLANHGTIVK PYYWLSFSLD CSNCPYHIRT GEEARVSLTE FCQIFGFPYG TTFPQTKHLT FYELKTSSGS LVQKGHASSC TGNYIHPESM LFEMNGYLDS AIYNNDSIRH IILYSNNSPC NEANHCCISK MYNFLITYPG ITLSIYFSQL YHTEMDFPAS AWNREALRSL ASLWPRVVLS PISGGIWHSV LHSFISGVSG SHVFQPILTG RALADRHNAY EINAITGVKP YFTDVLLQTK RNPNTKAQEA LESYPLNNAF PGQFFQMPSG QLQPNLPPDL RAPVVFVLVP LRDLPPMHMG QNPNKPRNIV RHLNMPQMSF QETKDLGRLP TGRSVEIVEI TEQFASSKEA DEKKKKKGKK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.