Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP1S2 Protein
A cDNA sequence encoding the AP1S2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name AP1S2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965948
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11039-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945948
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11039-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955948
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11039-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
AP1S2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
AP1S2 protein solution (0.5 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.1M NaCl and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQFMLLFSRQ GKLRLQKWYV PLSDKEKKKI TRELVQTVLA RKPKMCSFLE WRDLKIVYKR YASLYFCCAI EDQDNELITL EIIHRYVELL DKYFGSVCEL DIIFNFEKAY FILDEFLLGG EVQETSKKNV LKAIEQADLL QEEAETPRSV LEEIGLT
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.