Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA13 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name ANXA13 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11033-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11033-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11033-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ANXA13 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ANXA13 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNRHAKASS PQGFDVDRDA KKLNKACKGM GTNEAAIIEI LSGRTSDERQ QIKQKYKATY GKELEEVLKS ELSGNFEKTA LALLDRPSEY AARQLQKAMK GLGTDESVLI EVLCTRTNKE IIAIKEAYQR LFDRSLESDV KGDTSGNLKK ILVSLLQANR NEGDDVDKDL AGQDAKDLYD AGEGRWGTDE LAFNEVLAKR SYKQLRATFQ AYQILIGKDI EEAIEEETSG DLQKAYLTLV RCAQDCEDYF AERLYKSMKG AGTDEETLIR IVVTRAEVDL QGIKAKFQEK YQKSLSDMVR SDTSGDFRKL LVALLH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.