Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANAPC13 Protein
A cDNA sequence encoding the ANAPC13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | ANAPC13 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15985878
|
enQuireBio™
QP11017-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965878
|
enQuireBio™
QP11017-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975878
|
enQuireBio™
QP11017-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ANAPC13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The ANAPC13 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASMTGGQQM GRGSHMDSEV QRDGRILDLI DDAWREDKLP YEDVAIPLNE LPEPEQDNGG TTESVKEQEM KWTDLALQYL HENVPPIGN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |