Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMD1 Protein
A cDNA sequence encoding the AMD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name AMD1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15955858
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11010-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975858
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11010-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965858
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11010-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
AMD1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The AMD1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSSMFV SKRRFILKTC GTTLLLKALV PLLKLARDYS GFDSIQSFFY SRKNFMKPSH QGYPHRNFQE EIEFLNAIFP NGAAYCMGRM NSDCWYLYTL DFPESRVISQ PDQTLEILMS ELDPAVMDQF YMKDGVTAKD VTRESGIRDL IPGSVIDATM FNPCGYSMNG MKSDGTYWTI HITPEPEFSY VSFETNLSQT SYDDLIRKVV EVFKPGKFVT TLFVNQSSKC RTVLASPQKI EGFKRLDCQS AMFNDYNFVF TSFAKKQQQQ QS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.