Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDH6A1 Protein
A cDNA sequence encoding the ALDH6A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 4329
Name ALDH6A1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ALDH6A1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11001-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11001-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11001-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
4329
Research Use Only
ALDH6A1
Human
His
ALDH6A1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
ALDH6A1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSSVPTV KLFIGGKFVE SKSDKWIDIH NPATNEVIGR VPQATKAEMD AAIASCKRAF PAWADTSVLS RQQVLLRYQQ LIKENLKEIA KLITLEQGKT LADAEGDVFR GLQVVEHACS VTSLMMGETM PSITKDMDLY SYRLPLGVCA GIAPFNFPAM IPLWMFPMAM VCGNTFLMKP SERVPGATML LAKLLQDSGA PDGTLNIIHG QHEAVNFICD HPDIKAISFV GSNKAGEYIF ERGSRHGKRV QANMGAKNHG VVMPDANKEN TLNQLVGAAF GAAGQRCMAL STAVLVGEAK KWLPELVEHA KNLRVNAGDQ PGADLGPLIT PQAKERVCNL IDSGTKEGAS ILLDGRKIKV KGYENGNFVG PTIISNVKPN MTCYKEEIFG PVLVVLETET LDEAIQIVNN NPYGNGTAIF TTNGATARKY AHLVDVGQVG VNVPIPVPLP MFSFTGSRSS FRGDTNFYGK QGIQFYTQLK TITSQWKEED ATLSSPAVVM PTMGR
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.