Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK4 Protein
A cDNA sequence encoding the AK4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 205
Name AK4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol AK4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10991-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955798
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10991-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945798
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP10991-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Specifications
205
Research Use Only
AK4
Human
His
AK4 Human solution (1 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl, and 10% glycerol.
AK4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASKLLRAVI LGPPGSGKGT VCQRIAQNFG LQHLSSGHFL RENIKASTEV GEMAKQYIEK SLLVPDHVIT RLMMSELENR RGQHWLLDGF PRTLGQAEAL DKICEVDLVI SLNIPFETLK DRLSRRWIHP PSGRVYNLDF NPPHVHGIDD VTGEPLVQQE DDKPEAVAAR LRQYKDVAKP VIELYKSRGV LHQFSGTETN KIWPYVYTLF SNKITPIQSK EAY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.