Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AIP Protein
A cDNA sequence encoding the AIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name AIP Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10988-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10988-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10988-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
AIP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
AIP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADIIARLRE DGIQKRVIQE GRGELPDFQD GTKATFHYRT LHSDDEGTVL DDSRARGKPM ELIIGKKFKL PVWETIVCTM REGEIAQFLC DIKHVVLYPL VAKSLRNIAV GKDPLEGQRH CCGVAQMREH SSLGHADLDA LQQNPQPLIF HMEMLKVESP GTYQQDPWAM TDEEKAKAVP LIHQEGNRLY REGHVKEAAA KYYDAIACLK NLQMKEQPGS PEWIQLDKQI TPLLLNYCQC KLVVEEYYEV LDHCSSILNK YDDNVKAYFK RGKAHAAVWN AQEAQADFAK VLELDPALAP VVSRELRALE ARIRQKDEED KARFRGIFSH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.