Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGR2 Protein
A cDNA sequence encoding the AGR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name AGR2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10979-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10979-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10979-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
AGR2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMRDT TVKPGAKKDT KDSRPKLPQT LSRGWGDQLI WTQTYEEALY KSKTSNKPLM IIHHLDECPH SQALKKVFAE NKEIQKLAEQ FVLLNLVYET TDKHLSPDGQ YVPRIMFVDP SLTVRADITG RYSNRLYAYE PADTALLLDN MKKALKLLKT EL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.