Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADH6 Protein
A cDNA sequence encoding the ADH6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 130
Name ADH6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ADH6
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985718
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10967-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975718
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10967-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965718
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10967-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
130
Research Use Only
ADH6
Human
His
The ADH6 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
ADH6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSTTGQ VIRCKAAILW KPGAPFSIEE VEVAPPKAKE VRIKVVATGL CGTEMKVLGS KHLDLLYPTI LGHEGAGIVE SIGEGVSTVK PGDKVITLFL PQCGECTSCL NSEGNFCIQF KQSKTQLMSD GTSRFTCKGK SIYHFGNTST FCEYTVIKEI SVAKIDAVAP LEKVCLISCG FSTGFGAAIN TAKVTPGSTC AVFGLGGVGL SVVMGCKAAG AARIIGVDVN KEKFKKAQEL GATECLNPQD LKKPIQEVLF DMTDAGIDFC FEAIGNLDVL AAALASCNES YGVCVVVGVL PASVQLKISG QLFFSGRSLK GSVFGGWKSR QHIPKLVADY MAEKLNLDPL ITHTLNLDKI NEAVELMKTG KCIRCILLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.