Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAT2 Protein
A cDNA sequence encoding the ADAT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 134637
Name ADAT2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ADAT2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975708
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10964-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955708
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10964-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965708
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10964-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
134637
Research Use Only
ADAT2
Human
His
The ADAT2 (0.5 mg/ml) protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 2mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol.
ADAT2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEAKAAPKPA ASGACSVSAE ETEKWMEEAM HMAKEALENT EVPVGCLMVY NNEVVGKGRN EVNQTKNATR HAEMVAIDQV LDWCRQSGKS PSEVFEHTVL YVTVEPCIMC AAALRLMKIP LVVYGCQNER FGGCGSVLNI ASADLPNTGR PFQCIPGYRA EEAVEMLKTF YKQENPNAPK SKVRKKECQK S
Greater than 90% as determined by Analysis by SDS-PAGE.