Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAM10 Protein
A cDNA sequence encoding the ADAM10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6945.00 CHF
Spezifikation
Name | ADAM10 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15955698
|
enQuireBio™
QP10961-HIS-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965698
|
enQuireBio™
QP10961-HIS-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15985698
|
enQuireBio™
QP10961-HIS-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15935698
|
enQuireBio™
QP10961-HIS-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975698
|
enQuireBio™
QP10961-HIS-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945698
|
enQuireBio™
QP10961-HIS-1MG |
1 mg |
6945.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ADAM10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ADAM10 solution contains 20mM Tris (pH 8), 1mM EDTA and 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVLLRVLILL LSWAAGMGGQ YGNPLNKYIR HYEGLSYNVD SLHQKHQRAK RAVSHEDQFL RLDFHAHGRH FNLRMKRDTS LFSDEFKVET SNKVLDYDTS HIYTGHIYGE EGSFSHGSVI DGRFEGFIQT RGGTFYVEPA ERYIKDRTLP FHSVIYHEDD INYPHKYGPQ GGCADHSVFE RMRKYQMTGV EEVTQIPQEE HAANGPELLR KKRTTSAEKN TCQLYIQTDH LFFKYYGTRE AVIAQISSHV KAIDTIYQTT DFSGIRNISF MVKRIRINTT ADEKDPTNPF RFPNIGVEKF LELNSEQNHD DYCLAYVFTD RDFDDGVLGL AWVGAPSGSS GGICEKSKLY SDGKKKSLNT GIITVQNYGS HVPPKVSHIT FAHEVGHNFG SPHDSGTECT PGESKNLGQK ENGNYIMYAR ATSGDKLNNN KFSLCSIRNI SQVLEKKRNN CFVESGQPIC GNGMVEQGEE CDCGYSDQCK DECCFDANQP EGRKCKLKPG KQCSPSQGPC CTAQCAFKSK SEKCRDDSDC AREGICNGFT ALCPASDPKP NFTDCNRHTQ VCINGQCAGS ICEKYGLEEC TCASSDGKDD KELCHVCCMK KMDPSTCAST GSVQWSRHFS GRTITLQPGS PCNDFRGYCD VFMRCRLVDA DGPLARLKKA IFSPELYENI AEWIVAHWWA VLLMGIALIM LMAGFIKICS VHTPSSNPKL PPPKPLPGTL KRRRPPQPIQ QPQRQRPRES YQMGHMRR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |